Tisk…
L-Tryptofan cell culture reagent
Dodavatel: Thermo Scientific
J62508.22EA 3490 CZK
J62508.22 J62508.A1 J62508.09
L-Tryptofan cell culture reagent
L-Tryptofan
Vzorec: C₁₁H₁₂N₂O₂
MW: 204,23 g/mol
Bod tání: 280…285 °C
Hustota: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064340
CAS číslo: 73-22-3
EINECS: 200-795-6
Merck Index: 12,09929