Akrylamid 40% vodný roztok
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
J62480.APEA
3310
CZK
J62480.AP
J62480.K2
Akrylamid 40% vodný roztok
Akrylamid
Vzorec:
C₃H₅NO MW: 71,08 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00008032 CAS číslo: 79-06-1 EINECS: 201-173-7 UN: 3426 ADR: 6.1,III |
![]() |