Tisk…
Glycin ≥99.5% cell culture reagent
Dodavatel: Thermo Scientific
J62407.36EA 1320 CZK
J62407.36 J62407.A1 J62407.22
Glycin ≥99.5% cell culture reagent
Glycin
Vzorec: NH₂CH₂COOH
MW: 75,07 g/mol
Bod varu: 181 °C (1013 hPa)
Bod tání: ∼ 245 °C (rozkl.)
Hustota: 1,595
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008131
CAS číslo: 56-40-6
EINECS: 200-272-2
Merck Index: 13,04504
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/19/10/2301910.jpg