Tisk…
Chlorid chromitý hexahydrát 99.0-105.0% (by iodometry), BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Varování
1588-05 1588-01
Chlorid chromitý hexahydrát 99.0-105.0% (by iodometry), BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Chlorid chromitý hexahydrát
Vzorec: CrCl₃·6H₂O
MW: 266,45 g/mol
Bod tání: 85 °C
Hustota: 1,76 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149660
CAS číslo: 10060-12-5
EINECS: 233-038-3
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02242
Objednat
Výsledky specifikačního testu
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (CrCl₃6H₂O) (by iodometry) 99.0 - 105.0 %
Insoluble Matter ≤ 0.01 %
pH of 5% Solution at 25°C 2.0 - 3.0
Sulfate (SO₄) ≤ 0.01 %
Iron (Fe) ≤ 0.01 %