Tisk…
Oxid železitý ≥98.0% (by iodometry), powder, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Varování
2024-01EA 3760 CZK
2024-01 2024-07
Oxid železitý ≥98.0% (by iodometry), powder, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Oxid železitý
Vzorec: Fe₂O₃
MW: 159,69 g/mol
Bod tání: 1538 °C
Hustota: 5,24 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011008
CAS číslo: 1309-37-1
EINECS: 215-168-2
Merck Index: 12,04072
Objednat
Výsledky specifikačního testu
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (Fe₂O₃) (by iodometry) ≥ 98.0 %
Insoluble in HCl ≤ 0.2 %
Phosphate (PO₄) ≤ 0.02 %
Sulfate (SO₄) ≤ 0.2 %
Copper (Cu)(by AAS)
Manganese (Mn)(by AAS)
Zinc (Zn)(by AAS) ≤ 0.01 %