Zinc acetate, anhydrous ≥99.9%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
H33734.30EA
14550
CZK
H33734.30
H33734.09
H33734.18
Zinc acetate, anhydrous ≥99.9%
Zinc acetate
Vzorec:
C₄H₆O₄Zn MW: 183,48 g/mol Bod varu: 908 °C (1013 hPa) Bod tání: 200 °C (rozkl.) Hustota: 1,735 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00012454 CAS číslo: 557-34-6 EINECS: 209-170-2 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 12,10256 |