Tisk…
N,N-Dimethylformamid for headspace gas chromatography
Dodavatel: SCHARLAB S.L.
Nebezpečí
SCARDI10741000EA 0 CZK
SCARDI10741000
N,N-Dimethylformamid for headspace gas chromatography
N,N-Dimethylformamid
Vzorec: HCON(CH₃)₂
MW: 73,09 g/mol
Bod varu: 153 °C (1013 hPa)
Bod tání: –61 °C
Hustota: 0,949 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 57,5 °C (ot. pohárek)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003284
CAS číslo: 68-12-2
EINECS: 200-679-5
UN: 2265
ADR: 3,III
REACH: 01-2119475605-32
Merck Index: 13,03269
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/25/06/2302506.jpg https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/12/16640612.jpg