Tetraethylamoniumchlorid
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
J62507.14EA
1050
CZK
J62507.14
J62507.22
Tetraethylamoniumchlorid
Tetraethylamoniumchlorid
Phase transfer catalyst
Vzorec:
C₈H₂₀ClN MW: 165,71 g/mol Bod tání: 285 °C Hustota: 1,08 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011828 CAS číslo: 56-34-8 EINECS: 200-267-5 Merck Index: 12,09341 |