Tisk…
Zinc sulphate 100 mM vodný roztok
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
J60963.AEEA 1750 CZK
J60963.AE
Zinc sulphate 100 mM vodný roztok
Zinc sulphate
Vzorec: O₄SZn
MW: 161,45 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011302
CAS číslo: 7733-02-0
EINECS: 231-793-3
UN: 3082
ADR: 9,III