Pyruvát sodný cell culture reagent
Dodavatel: Thermo Scientific
J61840.22EA
6490
CZK
J61840.22
J61840.18
Pyruvát sodný cell culture reagent
Pyruvát sodný
Vzorec:
CH₃COCOONa MW: 110,04 g/mol Bod tání: 220…230 °C Hustota: 1,718 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002586 CAS číslo: 113-24-6 EINECS: 204-024-4 |