Tisk…
1,5-Difenylkarbazid, powder, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dodavatel: Avantor
Varování
K620-03EA 4400 CZK
K620-03
1,5-Difenylkarbazid, powder, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
1,5-Difenylkarbazid
Powder.
Vzorec: C₁₃H₁₄N₄O
MW: 242,28 g/mol
Bod varu: 454 °C (1013 hPa)
Bod tání: 170…172 °C
Hustota: 1,31 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00003013
CAS číslo: 140-22-7
EINECS: 205-403-7
Merck Index: 13,03353
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/46/13/2374613.jpg
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Melting Point 173 - 176 °C
Residue after Ignition ≤0.050 %
Solubility in Aqueous Acetone Passes Test
Sensitivity for Chromate Passes Test
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs