Tisk…
myo-Inozitol ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
J60828.36EA 5190 CZK
J60828.36 J60828.22
myo-Inozitol ≥99%
myo-Inozitol
A lipotropic agent
Vzorec: C₆H₁₂O₆
MW: 180,16 g/mol
Bod varu: 291 °C (1013 hPa)
Bod tání: 222…227 °C
Hustota: 1,752 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00077932
CAS číslo: 87-89-8
EINECS: 201-781-2
Merck Index: 13,05001