Fluorescein dvojsodná sůl
Dodavatel: Thermo Scientific
J61549.22EA
1040
CZK
J61549.22
J61549.36
Fluorescein dvojsodná sůl
Fluorescein dvojsodná sůl
A fluorophore comonly used in microscopy
Vzorec:
C₂₀H₁₀Na₂O₅ MW: 376,28 g/mol Bod tání: > 300 °C Hustota: 1,601 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00167039 CAS číslo: 518-47-8 EINECS: 208-253-0 Merck Index: 13,04185 |
![]() |