Tisk…
Oxid hlinitý neutrální, powder, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Dodavatel: Avantor
Nebezpečí
Management of Change (MOC) category = N
0540-01EA 7270 CZK
0540-01 0540-05
Oxid hlinitý neutrální, powder, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Oxid hlinitý neutral
Vzorec: Al₂O₃
MW: 101,96 g/mol
Bod varu: 2980 °C (1013 hPa)
Bod tání: 2045 °C
Hustota: 3,94 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00003424
CAS číslo: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
REACH: 01-2119529248-35
Merck Index: 13,00355
Objednat
Výsledky specifikačního testu
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
pH of 5% Slurry at 20°C 6.0 - 7.5
Adsorption, mg o-nitroaniline/g ≥1.0