Rifampicin
MOLE85067949EA
0
CZK
MOLE85067949
Rifampicin
Rifampicin
Vzorec:
C₄₃H₅₈N₄O₁₂ MW: 822,95 g/mol Bod tání: 183…188 °C |
MDL Number:
MFCD00151389 CAS číslo: 13292-46-1 EINECS: 236-312-0 Merck Index: 12,08382 |