Chlornan sodný (5% Cl₂) vodný roztok, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dodavatel: Avantor
|
Nebezpečí
|
P005-03EA
4890
CZK
P005-03
Chlornan sodný (5% Cl₂) vodný roztok, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Chlornan sodný
Vzorec:
NaOCl MW: 74,44 g/mol Bod varu: 111 °C (1013 hPa) Bod tání: –30…–20 °C Hustota: 1,22…1.25 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011120 CAS číslo: 7681-52-9 EINECS: 231-668-3 UN: 1791 ADR: 8,II |
Výsledky specifikačního testu
GMP Manufactured Product | |
CAUTION: For Manufacturing, processing or repackaging | |
USP - Identification A | Passes Test |
USP - Identification B | Passes Test |
USP - Assay (NaClO) | 4.0 - 6.0 % |
Mercury (Hg) | ≤5.0 ppb |
The above referenced lot has passed the current USP Test for Sterility. |