Chlorid sodný 5 M vodný roztok, autoclaved
Dodavatel: Thermo Scientific
J61890.AKEA
1450
CZK
J61890.AK
Chlorid sodný 5 M vodný roztok, autoclaved
Chlorid sodný
Vzorec:
NaCl MW: 58,44 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003477 CAS číslo: 7647-14-5 EINECS: 231-598-3 |