Trilaurin (glycerol trilaurate)
Dodavatel: Thermo Scientific
J62962.14EA
2890
CZK
J62962.14
Trilaurin (glycerol trilaurate)
Trilaurin (glycerol trilaurate)
Vzorec:
C₃₉H₇₄O₆ MW: 639,01 g/mol Bod varu: 643 °C (1013 hPa) Bod tání: 47 °C Hustota: 0,9713 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD00026559 CAS číslo: 538-24-9 EINECS: 208-687-0 |