Draselná sůl penicilinu G
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
J63901.14EA
1420
CZK
J63901.14
J63901.22
Draselná sůl penicilinu G
Draselná sůl penicilinu G
Inhibits bacterial cell wall synthesis
Vzorec:
C₁₆H₁₇KN₂O₄S MW: 372,49 g/mol Bod tání: 214…217 °C Hustota: 1,359 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00036193 CAS číslo: 113-98-4 EINECS: 204-038-0 Merck Index: 12,07225 |