Tisk…
Penicillin G sodium salt
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
J63032.22EA 4160 CZK
J63032.22 J63032.06 J63032.14
Penicillin G sodium salt
Penicillin G sodium salt
Inhibits bacterial cell wall synthesis
Vzorec: C₁₆H₁₇N₂NaO₄S
MW: 356,38 g/mol
Bod tání: 255 °C
Hustota: 1,38 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00069666
CAS číslo: 69-57-8
EINECS: 200-710-2