Kyselina 5-hydroxyindol-3-yl-octová ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
J61435.MEEA
2720
CZK
J61435.ME
J61435.03
Kyselina 5-hydroxyindol-3-yl-octová ≥98%
Kyselina 5-hydroxyindol-3-yl-octová
Metabolite of melatonin
Vzorec:
C₁₀H₉NO₃ MW: 191,19 g/mol Bod tání: 161…164 °C (rozkl.) Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD00005639 CAS číslo: 54-16-0 EINECS: 200-195-4 |