Tisk…
1-Decyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborate ≥97%
Varování
H59179.18EA 9350 CZK
H59179.18 H59179.06
1-Decyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborate ≥97%
1-Decyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborate
Vzorec: C₁₄H₂₇BF₄N₂
MW: 310,19 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09038853
CAS číslo: 244193-56-4