Tisk…
2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
J63144.14EA 632 CZK
J63144.14 J63144.22 J63144.30
2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol ≥99%
2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol
A useful biological buffer
Vzorec: C₄H₁₁NO₂
MW: 105,14 g/mol
Bod varu: 151 °C (10 mmHg)
Bod tání: 100…110 °C
Hustota: 1,211 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004678
CAS číslo: 115-69-5
EINECS: 204-100-7
Merck Index: 13,00447