Tisk…
Neutrální červeň ACS
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: CI 50040
J62643.30EA 3850 CZK
J62643.30 J62643.18
Neutrální červeň ACS
Neutrální červeň
Nuclear counterstain useful in pH range 6.8 - 8.0
Vzorec: C₁₅H₁₇ClN₄
MW: 288,78 g/mol
Bod tání: 290 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012651
CAS číslo: 553-24-2
EINECS: 209-035-8
Merck Index: 12,06571