Tisk…
Neutrální červeň
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: CI 50040
J63054.06EA 1830 CZK
J63054.06 J63054.14 J63054.03
Neutrální červeň
Neutrální červeň
Nuclear counterstain useful in pH range 6.8 - 8.0
Vzorec: C₁₅H₁₇ClN₄
MW: 288,78 g/mol
Bod tání: 290 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012651
CAS číslo: 553-24-2
EINECS: 209-035-8
Merck Index: 12,06571