Tisk…
Deoxycholát sodný ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
J62288.14EA 1020 CZK
J62288.14 J62288.30
Deoxycholát sodný ≥97%
Deoxycholát sodný
Vzorec: C₂₄H₃₉NaO₄
MW: 414,56 g/mol
Bod tání: 357…365 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064139
CAS číslo: 302-95-4
EINECS: 206-132-7