Tisk…
Rhodamine 6G
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
J62315.14EA 1200 CZK
J62315.14 J62315.22
Rhodamine 6G
Rhodamine 6G
Suitable for fluorescent labelling
Vzorec: C₂₈H₃₁ClN₂O₃
MW: 479,02 g/mol
Bod varu: ∼200 °C (1013 hPa)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012665
CAS číslo: 989-38-8
EINECS: 213-584-9