Tisk…
Rhodamine 6G
Dodavatel: EHRENSTORFER GMBH
EHERC10424950EA 2250 CZK
EHERC10424950
Rhodamine 6G
Rhodamine 6G
Vzorec: C₂₈H₃₁ClN₂O₃
MW: 479,02 g/mol
Bod varu: ∼200 °C (1013 hPa)
MDL Number: MFCD00012665
CAS číslo: 989-38-8
EINECS: 213-584-9