Tisk…
Alginát sodný, high viscosity
Dodavatel: Thermo Scientific
J61887.A1EA 11960 CZK
J61887.A1 J61887.22 J61887.30
Alginát sodný, high viscosity
Alginát sodný
A gelling polysaccharide extracted from giant brown seaweed, useful in viscosity studies
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00081310
CAS číslo: 9005-38-3