Tisk…
olej z cedrového dřeva, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dodavatel: Avantor
Varování
E395-07EA 0 CZK
E395-07
olej z cedrového dřeva, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
olej z cedrového dřeva
Hustota: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00146327
CAS číslo: 8000-27-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Refractive Index, n20/D 1.515 - 1.520