Tisk…
Nitro modř tetrazolium ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
J60230.06EA 12190 CZK
J60230.06 J60230.03
Nitro modř tetrazolium ≥99%
Nitro modř tetrazolium
Intense blue dye used in histochemistry determinations
Vzorec: C₄₀H₃₀Cl₂N₁₀O₆
MW: 817,65 g/mol
Bod tání: ∼ 190 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00012159
CAS číslo: 298-83-9
EINECS: 206-067-4