Tetranitro blue tetrazolium ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
J61080.03EA
17400
CZK
J61080.03
J61080.MC
Tetranitro blue tetrazolium ≥97%
Tetranitro blue tetrazolium
Redox indicator for enzymes
Vzorec:
C₄₀H₂₈Cl₂N₁₂O₁₀ MW: 907,64 g/mol Bod tání: 165 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00036338 CAS číslo: 1184-43-6 EINECS: 214-665-1 |