Tisk…
Dextran, M.W. ~ 250,000
Dodavatel: Thermo Scientific
J60200.09EA 1130 CZK
J60200.09 J60200.18 J60200.36 J60200.22
Dextran, M.W. ~ 250,000
Dextran
Vzorec: (C₆H₁₀O₅)n
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00130935
CAS číslo: 9004-54-0
EINECS: 232-677-5