Coomassie® Brilliant Blue R-250, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dodavatel: Avantor
F792-01EA
0
CZK
F792-01
Coomassie® Brilliant Blue R-250, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Coomassie® Brilliant Blue R-250
Vzorec:
C₄₅H₄₄N₃NaO₇S₂ MW: 825,98 g/mol Bod tání: 174…180 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00041762 CAS číslo: 6104-59-2 EINECS: 228-060-5 |