Sorbitan monooleate
Dodavatel: Thermo Scientific
J62576.K2EA
2620
CZK
J62576.K2
Sorbitan monooleate
Sorbitan monooleate
Vzorec:
C₂₄H₄₄O₆ MW: 428,61 g/mol Bod vzplanutí: 113 °C (235 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00080948 CAS číslo: 1338-43-8 EINECS: 215-665-4 |