Tisk…
měď, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dodavatel: Avantor
1736-01EA 0 CZK
1736-01
měď, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
měď
Vzorec: Cu
MW: 63,55 g/mol
Bod varu: 2595 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1083 °C
Hustota: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010965
CAS číslo: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (Cu) ≥ 99.90 %
Insoluble in Dilute HNO₃ ≤ 0.02 %
Antimony and Tin (as Sn) ≤ 0.005 %
Iron (Fe) ≤ 0.005 %
Lead (Pb) ≤ 0.005 %
Manganese (Mn) ≤ 0.001 %
Phosphorus (P) ≤ 0.001 %
Silver (Ag) ≤ 0.002 %
Trace Impurities - Arsenic (As) ≤ 5.000 ppm
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs