Tisk…
Kyselina mravenčí 90%, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Dodavatel: Avantor
Nebezpečí
0129-01EA 5610 CZK
0129-01 0129-05
Kyselina mravenčí 90%, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Kyselina mravenčí
Polymer characterization solvent.
Vzorec: HCO₂H
MW: 46,03 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003297
CAS číslo: 64-18-6
EINECS: 200-579-1
UN: 1779
ADR: 8, 3,II
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/37/23/723723.jpg
Objednat
Výsledky specifikačního testu
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (HCOOH) 89.8 - 91.5 %
Clarity Passes Test
Color (APHA) ≤10