Tisk…
Kyselina trichloroctová (ledová) 10% (w/v) vodný roztok
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
J62355.APEA 3220 CZK
J62355.AP
Kyselina trichloroctová (ledová) 10% (w/v) vodný roztok
Kyselina trichloroctová (ledová)
Vzorec: Cl₃CCOOH
MW: 163,39 g/mol
Bod varu: 196 °C (1013 hPa)
Bod tání: 54…56 °C
Hustota: ≤1,07 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004177
CAS číslo: 76-03-9
EINECS: 200-927-2
UN: 2564
ADR: 8,II
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/74/52/727452.jpg