Hydroxid sodný 30% vodný roztok, J.T.Baker®
Dodavatel: Avantor
|
Nebezpečí
|
2617.91000EA
0
CZK
2617.91000
Hydroxid sodný 30% vodný roztok, J.T.Baker®
Hydroxid sodný
Vzorec:
NaOH MW: 40 g/mol Bod varu: 119…135 °C (1013 hPa) Bod tání: 9…10 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003548 CAS číslo: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN: 1824 ADR: 8,II |