Tisk…
Chlorid draselný 1 M vodný roztok RNase-free
Dodavatel: Thermo Scientific
J62422.AKEA 2580 CZK
J62422.AK
Chlorid draselný 1 M vodný roztok RNase-free
Chlorid draselný
Vzorec: KCl
MW: 74,55 g/mol
Hustota: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011360
CAS číslo: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8