Chlorid vápenatý 100 mM vodný roztok, sterile-filtered
Dodavatel: Thermo Scientific
J62905.APEA
2790
CZK
J62905.AP
J62905.K2
Chlorid vápenatý 100 mM vodný roztok, sterile-filtered
Chlorid vápenatý
CAS No.: 10043-52-4
Molecular Formula: CaCl2
Formula Weight: 110.99
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Liquid
Vzorec:
CaCl₂ MW: 110,98 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00010903 CAS číslo: 10043-52-4 EINECS: 233-140-8 |