Tisk…
Chlorid hořečnatý 1 M vodný roztok, sterile-filtered
Dodavatel: Thermo Scientific
J61014.XEEA 2480 CZK
J61014.XE J61014.AK
Chlorid hořečnatý 1 M vodný roztok, sterile-filtered
Chlorid hořečnatý
Vzorec: MgCl₂
MW: 95,21 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011106
CAS číslo: 7786-30-3
EINECS: 232-094-6
Merck Index: 13,05684