Tisk…
Chlorid ciničitý pentahydrát 99.0-102.0%, lumps, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Nebezpečí
3971-01EA 8790 CZK
3971-01
Chlorid ciničitý pentahydrát 99.0-102.0%, lumps, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Chlorid ciničitý pentahydrát
Vzorec: Cl₄Sn·5H₂O
MW: 350,6 g/mol
Bod tání: ∼60 °C
Hustota: 2,2 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149864
CAS číslo: 10026-06-9
EINECS: 231-588-9
UN: 2440
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (SnCl₄5H₂O) 99.0 - 102.0 %
Insoluble in HCl ≤ 0.01 %
Sulfate (SO₄) ≤ 0.002 %
Arsenic (As) ≤ 0.002 %
Iron (Fe) ≤ 0.003 %