Tisk…
Dusičnan zinečnatý hexahydrát
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
S12313.C4EA 0 CZK
S12313.C4
Dusičnan zinečnatý hexahydrát
Dusičnan zinečnatý hexahydrát
Vzorec: ZnN₂O₆·6H₂O
MW: 297,49 g/mol
Bod varu: ∼105 °C (1013 hPa)
Bod tání: 36 °C
Hustota: 2,06 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149889
CAS číslo: 10196-18-6
EINECS: 231-943-8
UN: 1514
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,10273