Tisk…
5-Chloro-2,4-dimethoxyaniline ≥98%
Varování
H59214.03EA 1320 CZK
H59214.03
5-Chloro-2,4-dimethoxyaniline ≥98%
5-Chloro-2,4-dimethoxyaniline
Vzorec: C₈H₁₀ClNO₂
MW: 187,63 g/mol
Bod varu: 287 °C (1013 hPa)
Bod tání: 87…90 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00025752
CAS číslo: 97-50-7
EINECS: 202-586-5
UN: 3077
ADR: 9,III