Daidzein ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
J63763.03EA
6760
CZK
J63763.03
J63763.MC
J63763.ME
Daidzein ≥98%
Daidzein
Analog of genistein and an agonist at estrogen recpetors
Vzorec:
C₁₅H₁₀O₄ MW: 254,24 g/mol Bod varu: 513 °C (1013 hPa) Bod tání: 328…332 °C (rozkl.) Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD00016954 CAS číslo: 486-66-8 EINECS: 207-635-4 |