Tisk…
Dexamethasone-21-acetate
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
J63691.06EA 21450 CZK
J63691.06 J63691.03
Dexamethasone-21-acetate
Dexamethasone-21-acetate
Glucocorticoid anti-inflamatory
Vzorec: C₂₄H₃₁FO₆
MW: 434,5 g/mol
Bod tání: 240 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00027407
CAS číslo: 1177-87-3
EINECS: 214-646-8