Tyramine ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
J60990.06EA
1070
CZK
J60990.06
J60990.14
J60990.03
Tyramine ≥98%
Tyramine
Reagent for fluorescence enzyme immunoassay
Vzorec:
C₈H₁₁NO MW: 137,18 g/mol Bod varu: 175…181 °C (8 mmHg) Bod tání: 160…162 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008193 CAS číslo: 51-67-2 EINECS: 200-115-8 |