Tisk…
1,3-Dihydroxyacetone dimer
Dodavatel: Thermo Scientific
J60592.06EA 934 CZK
J60592.06
1,3-Dihydroxyacetone dimer
1,3-Dihydroxyacetone dimer
Vzorec: C₃H₆O₃
MW: 90,08 g/mol
Bod tání: 75…80 °C
Hustota: 1,52 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00051019
CAS číslo: 96-26-4
EINECS: 202-494-5