Tisk…
Kyselina kaprylová, Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
PHR1202-1GEA 0 CZK
PHR1202-1G
Kyselina kaprylová, Supelco®
Kyselina kaprylová
Vzorec: C₈H₁₆O₂
MW: 144,21 g/mol
Bod varu: 239,7 °C (1013 hPa)
Bod tání: 16 °C
Hustota: 0,9066 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 130 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004429
CAS číslo: 124-07-2
EINECS: 204-677-5
UN: 3265
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01771